Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodure de propidium, 95 %
Code produit 11906701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11906701 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11906701 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 440301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    159.65€ / 100mg
    Économisez 27.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Point de fusion 220.0°C to 225.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C27H34I2N4
Quantité 100 mg
Synonyme propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Nom IUPAC 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridine-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium ; diiodure
Poids moléculaire (g/mol) 668.39
CID PubChem 104981
ChEBI CHEBI:51240
Poids de la formule 668.39
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propidium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.