Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodure de propidium, 95 %
Code produit 15730879 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15730879 1 g Flacon en verre 1g
11996691 25 mg Flacon en verre 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15730879 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 440300010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25535-16-4
Formule moléculaire C27H34I2N4
Poids moléculaire (g/mol) 668.39
Clé InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
CID PubChem 104981
ChEBI CHEBI:51240
Nom IUPAC 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridine-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium ; diiodure
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Propidium iodide
Point de fusion 220.0°C to 225.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 668.39
Pourcentage de pureté 95%