Learn More
Invitrogen™ Propidium Iodide Ready Flow™ Reagent
Description
Le réactif d’iodure de propidium Ready Flow™ est un colorant d’acide nucléique brillant et facile à utiliser permettant de distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans des dosages de cytométrie en flux. Ce colorant présente des maxima d’excitation / émission de 535 / 617 nm.
• Stable à température ambiante
• Format pratique et facile à utiliser : inutile de diluer, peser ou pipeter
• Coloration rapide des cellules mortes sans étapes de lavage
Le réactif d’iodure de propidium Ready Flow est un colorant de cellules mortes couramment utilisé qui émet une fluorescence rouge lorsqu’il est lié à l’ADN. Ajoutez 2 gouttes du flacon compte-gouttes directement dans des cellules 1 x 106, incubez et analysez.
L’iodure de propidium est une membrane imperméable et exclue donc les cellules viables. Il se lie à l’ADN en s’intercalant entre les bases, liant ainsi l’ADN et l’ARN. L’iodure de propidium est couramment excitée par le laser à 488 nm, mais d’autres lasers tels que les lasers 532 et 561 nm sont également adaptés à l’excitation de PI.
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | 2 flacons compte-gouttes, à stocker (à température ambiante) |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Coloration fluorescente |
| Gamme de produits | Ready Flow |
| Quantité | 120 dosages |
| Type de réactif | Coloration d’acide nucléique |
| Localisation subcellulaire | Nucleus |
| Excitation / émission | 535 / 617 |