Learn More
Iodure de propidium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15438249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66764.MC
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.406 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de propidium est une coloration fluorescente pour les acides nucléiques. L’intégrité de la membrane cellulaire exclut la coloration à l’iodure de propidium des cellules viables et apoptotiques. L’iodure de propidium peut être utilisé dans la cytométrie en flux afin d’évaluer la viabilité cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Point de fusion 220°C to 225°C
Couleur Rouge
Formule moléculaire C27H34I2N4
Numéro MDL MFCD00011921
Quantité 100 mg
Beilstein 3843838
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Synonyme propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Informations sur la solubilité Soluble in water at 1mg/mL
Clé InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Nom IUPAC 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridine-5-ium-5-yl)propyl-diéthyl-méthylazanium ; diiodure
Poids moléculaire (g/mol) 668.406
CID PubChem 104981
ChEBI CHEBI:51240
Poids de la formule 668.39
Forme physique Pleine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propidium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide