Learn More
Propiolamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478957 250 mg 250mg
15458957 1 g 1g
15468957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15478957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52319.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7341-96-0 | C3H3NO | 69.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7341-96-0
Formule moléculaire C3H3NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.06
Numéro MDL MFCD04035573
Clé InChI HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiolamide, 2-propynamide, propynoic acid amide, propynamide, propiolic acid amide, propargylamide, hc.equiv.cconh2, propynoicacidamide, 2-propynamide 9ci
CID PubChem 101445
ChEBI CHEBI:51764
Nom IUPAC prop-2-ynamide
SMILES NC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiolamide
Formule linéaire HC≡CCONH2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 69.06
Pourcentage de pureté 96%