Learn More
Propiolamide, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propiolamide |
| CAS | 7341-96-0 |
| Formule moléculaire | C3H3NO |
| Numéro MDL | MFCD04035573 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C#CC(N)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 69.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |