Learn More
Propiolamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propiolamide |
| CAS | 7341-96-0 |
| Formule moléculaire | C3 H3 N O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5) |
| SMILES | NC(=O)C#C |
| Nom IUPAC | prop-2-ynamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 69.06 |
| Poids de la formule | 69.0215 |