Learn More
Acide propiolique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460783 25 g 25g
11450783 5 g 5g
11470783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13245.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide propiolique est un réactif utilisé dans la préparation de complexes métalliques de transition, d’haloalkylpropiolates et d’halopropénoates.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éther, l’éthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-25-0
Formule moléculaire C3H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 70.05
Numéro MDL MFCD00004360
Clé InChI UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
CID PubChem 10110
ChEBI CHEBI:33199
Nom IUPAC Acide prop-2-ynoïque
SMILES OC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiolic acid
Point de fusion 18°C
Densité 1.136
Point d’ébullition 102°C (200 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 878176
Merck Index 14,7824
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,ethanol and chloroform.
Poids de la formule 70.05
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propiolic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propynoic acid