Learn More
Acide propiolique, TRC
Code produit 30428074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428074 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP82786050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiolic Acid
CAS 471-25-0
Formule moléculaire C3H2O2
Quantité 50 g
Synonyme 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
SMILES OC(=O)C#C
Nom IUPAC Acide prop-2-ynoïque
Poids moléculaire (g/mol) 70.05
Poids de la formule 70.0055