Learn More
Propionaldéhyde (>80 %), TRC
Code produit 30427124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427124 5 g 5g
30410875 10 g -
30415466 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427124 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7825155G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-38-6
Formule moléculaire C3 H6 O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Synonyme Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
Nom IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionaldehyde
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Poids de la formule 58.0419