Learn More
Propionaldehyde, 97%, Honeywell™
Code produit 15685800 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15685800 250 mL Flacon en verre 250mL
15675800 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685800 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 538124250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-38-6
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00007020
Clé InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
CID PubChem 527
ChEBI CHEBI:17153
Nom IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionaldehyde
Point de fusion -81°C
Couleur Incolore
Densité 0.805g/mL at 25°C
Point d’ébullition 46°C to 50°C
Température d’allumage 404°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CHO
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1275
Beilstein 506010
Densité de vapeur 2 (vs air)
Poids de la formule 58.08g/mol
Tension de vapeur 18.77mmHg (55°C), 4.89mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 0.97