Learn More
Propionaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368450 100 mL Flacon en verre 100mL
10387093 500 mL Flacon en verre 500mL
10155453 2.5 L Flacon en verre 2.50L
13478468 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10368450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220511000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    23.65€ / 100mL
    Économisez 5.05€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-38-6
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00007020
Clé InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
CID PubChem 527
ChEBI CHEBI:17153
Nom IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionaldehyde
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -81.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.7980g/mL
Point d’ébullition 48.0°C
Point d’éclair −40°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H6O
Formule linéaire C2H5CHO
Indice de réfraction 1.3610 to 1.3650
Quantité 100 mL
Beilstein 01,629
Merck Index 15,7937
Gravité spécifique 0.798
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Plaquettes cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.