Learn More
Propionaldéhyde, BAKER™, J.T.Baker™
Code produit 15508834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15508834 500 mL Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15508834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur U30707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionaldehyde
CAS 123-38-6
Point d’éclair −27.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Formule moléculaire C3H6O
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 0.81kg
Synonyme propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
Clé InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC=O
Nom IUPAC propanal
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
CID PubChem 527
ChEBI CHEBI:17153
Poids de la formule 58.08