Learn More
Propionaldéhyde, TRC
Code produit 30007898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007898 10 g 10g
30007703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP78250010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-38-6
Formule moléculaire C3 H6 O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Synonyme Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
Nom IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionaldehyde
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Poids de la formule 58.0419