Learn More
Propionamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10701935 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10701935 25 g Flacon en plastique 25g
10001960 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10701935 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162670250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-05-0 | C3H7NO | 73.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-05-0
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.09
Numéro MDL MFCD00008039
Clé InChI QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
CID PubChem 6578
ChEBI CHEBI:45422
Nom IUPAC propanamide
SMILES CCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionamide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 79.0°C to 83.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 213.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5CONH2
Quantité 25 g
Beilstein 02, 243
Merck Index 15, 7938
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.