Learn More
Propionamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449590 1 g 1g
11439590 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449590 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50889.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29335-36-2 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Propionamidoxime is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le propionamidoxime est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29335-36-2
Formule moléculaire C3H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD03426272
Clé InChI RLZPCFQNZGINRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxypropionamidine, n-hydroxypropionimidamide, 1z-n'-hydroxypropanimidamide, 1-hydroxyimino propylamine, n-hydroxy-propionamidine, n-hydroxyproponmdamde, n-hydroxypropanamidine, n'-hydroxypropimidamide, z-n'-hydroxypropimidamide, e-n'-hydroxypropanimidamide
CID PubChem 6521662
Nom IUPAC N’-hydroxypropanimidamide
SMILES CCC(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionamidoxime
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 97%