Learn More
Propionanilide, 98 %
Code produit 15444477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444477 25 g 25g
15434477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31832.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Les dérivés du propionanilide sont les premiers antiandrogènes non stéroïdiens développés et comprennent des médicaments tels que le flutamide, l’hydroxyflutamide, le nilutamide et le bicalutamide.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 620-71-3
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Numéro MDL MFCD00092530
Clé InChI ZTHRQJQJODGZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionanilide, n-phenylpropionamide, propanamide, n-phenyl, propionamide, n-phenyl, unii-uyp5zqi00t, uyp5zqi00t, methylacetanilid, n-phenyl-propionamide, ch3ch2conhph
CID PubChem 12107
Nom IUPAC N-phénylpropanamide
SMILES CCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Propionanilide
Point de fusion 104°C to 107°C
Densité 1.175
Point d’ébullition 222°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 98%