Learn More
Propionic acid, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Code produit 15668000 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15668000 500 mL Flacon en verre 500mL
15658000 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15668000 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur P1386500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-09-4
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00002756
Clé InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
CID PubChem 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nom IUPAC propanoic acid
SMILES CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid
Point de fusion -21°C
Densité 0.993g/mL at 25°C
Point d’ébullition 141°C (1013 hPa)
Point d’éclair 54°C (129.2°F)
Température d’allumage 955°F
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2COOH
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3463
Beilstein 506071
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Densité de vapeur 2.55 (vs air)
Poids de la formule 74.08g/mol
Tension de vapeur 2.4mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.