Learn More
Acide propionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356846 2500 g 2.50kg
11336846 100 g 100g
11346846 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04210.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.60€
    56.65€ / 2.5kg
    Économisez 11.95€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide propionique est utilisé comme conservateur pour l’alimentation animale et les aliments destinés à la consommation humaine. Il agit comme intermédiaire dans la production de polymères comme le propionate de cellulose-acétate, les arômes artificiels, les produits agrochimiques et les agents de blanchiment. De plus, il est utilisé dans la synthèse des morphanes.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’alcool, à l’éther diéthylique et au chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-09-4
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00002756
Clé InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
CID PubChem 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nom IUPAC acide propanoïque
SMILES CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid
Point de fusion -21°C
Densité 0.992
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3CH2CO2H
Indice de réfraction 1.3875
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3463
Beilstein 506071
Merck Index 14,7825
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,diethyl ether and chloroform.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .