Learn More
Acide propionique-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propionic Acid-d5 |
| CAS | 60153-92-6 |
| Formule moléculaire | C3 D5 H O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Propanoic-d5 acid (9CI), Propionic acid D5, Propionic acid-d5, Propanoic-d5 acid, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3,3-pentadeutéropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 79.109 |
| Poids de la formule | 79.068 |