Learn More
Ester méthylique de l'acide propionique, TRC
Code produit 30426552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426552 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426552 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP78637010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid methyl ester
CAS 554-12-1
Formule moléculaire C4 H8 O2
Quantité 10 g
Synonyme Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)OC
Nom IUPAC Propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Poids de la formule 88.0524