Learn More
Ester méthylique de l'acide propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propionic acid methyl ester |
| CAS | 554-12-1 |
| Formule moléculaire | C4 H8 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Propanoic acid','methyl ester, Propionic acid','methyl ester (8CI), Propanoic acid methyl ester, Propionic acid methyl ester, Methyl propanoate, Methyl propionate, Methyl propylate, NSC 9375 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC |
| Nom IUPAC | Propanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.11 |
| Poids de la formule | 88.0524 |