Learn More
Acide propionique, sel de sodium, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245340 1 kg Flacon en plastique 1kg
10081550 25 g Flacon en plastique 25g
10423965 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.05€
    51.65€ / 1kg
    Économisez 10.40€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-40-6
Formule moléculaire C3H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.06
Numéro MDL MFCD00002759
Clé InChI JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
CID PubChem 2723816
Nom IUPAC sodium ;propanoate
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid, sodium salt
Point de fusion 285°C to 286°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.0-100.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5CO2Na
Quantité 1 kg
Beilstein 02, 234
Merck Index 15, 8798
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 96.06
Pourcentage de pureté 99.0-100.5%
Forme physique Poudre cristalline