Learn More
Acide propionique, TRC
Code produit 18083010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083010 100 g 100g
17909719 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18083010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP786360100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-09-4
Formule moléculaire C3 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Synonyme Propionic Acid, Propanoic acid, Propionic acid (6CI,8CI), Adofeed, Antischim B, Carboxyethane, Ethanecarboxylic acid, Ethylformic acid, Luprosil, Metacetonic acid, Methylacetic acid, MonoProp, Propcorn, Propkorn, Prozoin, Pseudoacetic acid, Toxi-Check
Nom IUPAC acide propanoïque
SMILES CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic acid (Propanoic acid)
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Poids de la formule 74.0368
Pourcentage de pureté >95%