Learn More
Acide propionique-d5, CDN
Code produit 30325422
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325422 1 g 1g
30320242 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325422 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND15821G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionic Acid-d5
CAS 60153-92-6
Formule moléculaire C3 D5 H O2
Quantité 1 g
Synonyme Propanoic-d5 acid (9 CI), Propionic acid D5, Propionic acid-d5, Propanoic-d5 acid, Propanoic-2,2,3,3,3-d5 acid
Formule InChI InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O
Nom IUPAC acide 2,2,3,3,3-pentadéutéropropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 79.109
Poids de la formule 79.068 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity