Learn More
Propionitrile, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10205620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10205620 500 mL Flacon en verre 500mL
10656214 100 mL Flacon en verre 100mL
11351902 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10205620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180895000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-12-0
Formule moléculaire C3H5N
Poids moléculaire (g/mol) 55.08
Numéro MDL MFCD00001948
Clé InChI FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
CID PubChem 7854
ChEBI CHEBI:26307
Nom IUPAC propanenitrile
SMILES CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionitrile
Point de fusion -93.0°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 97.0°C
Point d’éclair 6°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CN
Indice de réfraction 1.3650 to 1.3670
Quantité 500 mL
Beilstein 02,245
Merck Index 15,7941
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: 99.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, dmf, acetone,, benzene and dichloroethylen
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 55.08
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.