Learn More
Propionitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424634
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424634 250 mL 250mL
11414634 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424634 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13203.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propionitrile, act as solvents and are reacted further for various application including, Extraction solvent for fatty acids, oils and unsaturated hydrocarbons, Solvent for spinning and casting, removing agent of colouring matters and aromatic alcohols, Non-aqueous solvent for titrations and for inorganic salts, Recrystallization of steroids, Parent compound for organic synthesis, chemical intermediate in biochemistry, Catalyst and component of transition-metal complex catalysts, Stabilizer for chlorinated solvents, Chemical intermediate and solvent for perfumes and pharmaceuticals. It is used as a dielectric fluid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le propionitrile est utilisé comme solvant et mis à réagir pour diverses applications, notamment : Solvant d’extraction pour les acides gras, les huiles et les hydrocarbures insaturés, Solvant pour centrifugation et coulée, Agent d’élimination des matières colorantes et des alcools aromatiques, Solvant non aqueux pour les titrations et pour les sels inorganiques, Recristallisation des stéroïdes, Composé parent pour les synthèses organiques, Intermédiaire chimique en biochimie, Catalyseur et composant des catalyseurs à base de complexes de métaux de transition, Stabilisateur de solvants chlorés, Intermédiaire chimique et solvant pour parfums et produits pharmaceutiques. Il est utilisé comme fluide diélectrique.
Solubilité
Il se décompose avec de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Prendre des mesures pour empêcher l’accumulation de charges électrostatiques. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-12-0
Formule moléculaire C3H5N
Poids moléculaire (g/mol) 55.08
Numéro MDL MFCD00001948
Clé InChI FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
CID PubChem 7854
ChEBI CHEBI:26307
Nom IUPAC propanenitrile
SMILES CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionitrile
Point de fusion -92°C
Densité 0.781
Point d’ébullition 97°C to 98°C
Point d’éclair 6°C (42°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.366
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2404
Beilstein 773680
Merck Index 14,7827
Informations sur la solubilité It decomposes with water.
Poids de la formule 55.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionitrile