Learn More
Propionitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propionitrile |
| CAS | 107-12-0 |
| Formule moléculaire | C3 H5 N |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Propanenitrile, Propionitrile (8CI), 1-Methylacetonitrile, Cyanoethane, Ether cyanatus, Ethyl cyanide, Hydrocyanic ether, NSC 7966, Propionic nitrile, Propiononitrile, Propylnitrile, n-Propanenitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCC#N |
| Nom IUPAC | propanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 55.08 |
| Poids de la formule | 55.0422 |