Learn More
Bromure de propionyle, 95%
Product Code. 10146373 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10146373 5 g Flacon en verre -
10413125 25 g Flacon en verre 25g
10024293 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10146373 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 392360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS : 598-22-1 | C₃H₅BrO | 136,98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 598-22-1
Formule moléculaire C3H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 136.98
Numéro MDL MFCD00000116
Clé InChI RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
CID PubChem 69018
Nom IUPAC bromure de propanoyle
SMILES CCC(=O)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau Propionyl bromide
Couleur Gri-bleu
Densité 1.5200g/mL
Point d’ébullition 104°C
Point d’éclair 52°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2COBr
Indice de réfraction 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.52
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently
Poids de la formule 136.98
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Comprimés
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propionyl bromide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement