Learn More
Bromure de propionyle, 95%
Code produit 10413125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413125 25 g Flacon en verre 25g
10146373 5 g Flacon en verre -
10024293 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10413125 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392360250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 598-22-1 | C₃H₅BrO | 136,98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-22-1
Formule moléculaire C3H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 136.98
Numéro MDL MFCD00000116
Clé InChI RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionyl bromide, propanoyl-bromide, propionylbromide, propanyl bromide, acmc-209mg3, ksc270q9p, ribfxmjcuyxjdz-uhfffaoysa, inchi=1/c3h5bro/c1-2-3 4 5/h2h2,1h3
CID PubChem 69018
Nom IUPAC bromure de propanoyle
SMILES CCC(=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionyl bromide
Couleur Gri-bleu
Densité 1.5200g/mL
Point d’ébullition 104°C
Point d’éclair 52°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2COBr
Indice de réfraction 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.52
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently
Poids de la formule 136.98
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Comprimés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement