Learn More
Chlorure de propionyle, 99,5 %, sans phosgène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15565996 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15565996 500 g 500g
15555996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15565996 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458975000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-03-8
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Clé InChI RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
CID PubChem 62324
Nom IUPAC chlorure de propionyle
SMILES CCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionyl chloride
Point de fusion -94.0°C
Densité 1.0590g/mL
Point d’ébullition 80.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Formule linéaire C2H5COCl
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.059
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Viscosité 0.48 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.52
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propionyl chloride, phosgene free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.