missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionylcarnitine, MedChemExpress

Code produit 16487467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16487467 5 mg -
16464748 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16487467 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113092

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Propionylcarnitine is metabolized by carnitine acetyltransferase from propionyl-CoA. Increased propionylcarnitine is regarded as a biomarker of vitamin B12 deficiency.

Propionylcarnitine is metabolized by carnitine acetyltransferase from propionyl-CoA. Increased propionylcarnitine is regarded as a biomarker of vitamin B12 deficiency.

Spécification

Nom chimique ou matériau Propionylcarnitine
CAS 17298-37-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (575.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (460.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(OC(CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 217.26
Poids de la formule 217.26
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.