Learn More
Chlorhydrate de propionylpromazine, TRC
Code produit 17993475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993475 100 mg 100mg
17924125 1 g 1g
17964045 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP827500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-67-6
Formule moléculaire C20 H24 N2 O S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 376.94
Synonyme Propionylpromazine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (7CI), 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-, monohydrochloride (8CI), 2-Propionyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, Propiopromazine hydrochloride, Tranvet, 1-Propanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, hydrochloride (1:1)
Nom IUPAC 1-[10-[3-(diméthylamino)propyl]phénothiazine-2-yl]propane-1-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionylpromazine hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 376.1376