Learn More
Propiophénone, TRC
Code produit 30011228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30011228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP82790025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiophenone
CAS 93-55-0
Formule moléculaire C9 H10 O
Quantité 25 g
Synonyme 1-Propanone, 1-phenyl-, Propiophenone (8CI), 1-Phenyl-1-propanone, 3-Phenyl-3-propanone, Ethyl phenyl ketone, NSC 16937, Phenyl ethyl ketone, Propionylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 1-phénylpropane-1-1-1
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Poids de la formule 134.0732