Learn More
Propofol Glucuronide-d17 Methyl Ester, TRC
Code produit 30419838
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30419838 10 mg -
30426283 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30419838 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP82981210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C19H11D17O7
Poids moléculaire (g/mol) 385.53
Synonyme 2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl-d17 β-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
SMILES O[C@H]([C@@H](C(OC)=O)O[C@@H](OC1=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@@H]2O)[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propofol Glucuronide-d17 Methyl Ester
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H28O7/c1-9(2)11-7-6-8-12(10(3)4)16(11)25-19-15(22)13(20)14(21)17(26-19)18(23)24-5/h6-10,13-15,17,19-22H,1-5H3/t13-,14-,15+,17-,19+/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,6D,7D,8D,9D,10D