Learn More
Éther isopropylique de propofol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 141214-18-8 |
| Formule moléculaire | C15 H24 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. G (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C |
| Nom IUPAC | 1,3-di(propan-2-yl)-2-propan-2-yloxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.35 |
| Poids de la formule | 220.1827 |