Learn More
Propofol, TRC
Code produit 17914605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
25mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17914605 250 mg 250mg
17981015 5 g 5g
17992025 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17914605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP829750250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2078-54-8
Formule moléculaire C12 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Synonyme 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
Nom IUPAC 2,6-di(propan-2-yl)phénol
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propofol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Poids de la formule 178.1358
Pourcentage de pureté >95%