Learn More
Propofol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propofol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3 |
| Poids de la formule | 178.1358 |
| Pourcentage de pureté | >95% |