Learn More
Propoxur-d3 (N-méthyl-d3), TRC
Code produit 30411264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411264 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30411264 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8308065MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propoxur D3 (N-methyl D3)
CAS 1219798-56-7
Formule moléculaire C11 2H3 H12 N O3
Quantité 5 mg
Synonyme Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3)
Formule InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
Nom IUPAC (2-propan-2-yloxyphényl) N-(tridéutériométhyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 212.26
Poids de la formule 212.124