Learn More
Propoxur-d3 (N-méthyl-d3), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Propoxur D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1219798-56-7 |
| Formule moléculaire | C11 2H3 H12 N O3 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | Propoxur D3 (N-methyl D3), Propoxur D3 (methyl D3) |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C |
| Nom IUPAC | (2-propan-2-yloxyphényl) N-(tridéutériométhyl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.26 |
| Poids de la formule | 212.124 |