Learn More
Chlorhydrate de (+/-)-propranolol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382539 25 g -
11372539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26645.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.28€
    223.65€ / 25g
    Économisez 45.63€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 295.807 g/mol
A beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 318-98-9
Formule moléculaire C16H22ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 295.807
Numéro MDL MFCD00012558
Clé InChI ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
CID PubChem 62882
ChEBI CHEBI:8500
Nom IUPAC 1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Propranolol hydrochloride
Point de fusion 163°C to 165°C
Quantité 25 g
Merck Index 14,7840
Poids de la formule 295.8
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-Propranolol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride