Learn More
Propranolol hydrochloride, MedChemExpress
Description
Propranolol hydrochloride inhibits [3H]-DHA binding to rat brain membrane preparation with an IC50 of 12 nM. Propranolol hydrochloride is used for study of hypertension, pheochromocytoma, myocardial infarction, cardiac arrhythmias, angina pectoris, and hypertrophic cardiomyopathy.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Propranolol hydrochloride |
| CAS | 318-98-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H22ClNO2 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 150 mg/mL (507.10 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (112.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=CC=CC=C12.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 295.8 |
| Poids de la formule | 295.8 |
| Show More |