Learn More
Propranolol hydrochloride, MedChemExpress
Code produit p-200101482
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452239 1 g
16442176 500 mg
16408376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16452239 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0573
MedChemExpress Propranolol hydrochloride is a nonselective β-adrenergic receptor (βAR) antagonist, has high affinity for the β1AR and β2AR with Ki values of 1.8 nM and 0.8 nM, respectively.
Propranolol hydrochloride inhibits [3H]-DHA binding to rat brain membrane preparation with an IC50 of 12 nM. Propranolol hydrochloride is used for study of hypertension, pheochromocytoma, myocardial infarction, cardiac arrhythmias, angina pectoris, and hypertrophic cardiomyopathy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Propranolol hydrochloride
CAS 318-98-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H22ClNO2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (507.10 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (112.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=CC=CC=C12.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 295.8
Poids de la formule 295.8
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation