Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate de propyle, TRC
Code produit 30411673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411673 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411673 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83940850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 101003-80-9
Formule moléculaire C10H10Cl2O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10Cl2O3/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,13H,2-3H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Nom IUPAC 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate de propyle
Poids moléculaire (g/mol) 249.09
Poids de la formule 248.0007