Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Propyl 4-hydroxybenzoate |
| CAS | 94-13-3 |
| Formule moléculaire | C10H12O3 |
| Numéro MDL | MFCD00002354 |
| Quantité | 1 kg |
| SMILES | O=C(OCCC)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.20 |
| Pourcentage de pureté | 99% |