Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10254850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10254850 5 g Flacon en verre 5g
10135303 100 g Flacon en plastique 100g
10397060 500 g Flacon en plastique 500g
10581964 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10254850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131590050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-13-3
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Numéro MDL MFCD00002354
Clé InChI QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
CID PubChem 7175
ChEBI CHEBI:32063
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de propyle
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl 4-hydroxybenzoate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 95°C to 99°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 180°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Quantité 5 g
Beilstein 10, 160
Merck Index 15, 7977
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline