Learn More
Propyl 4-Hydroxybenzoate(Propyl Paraben), TRC
Code produit 30004861
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004861 25 g 25g
30005286 10 g 10g
17930085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83828525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-13-3
Formule moléculaire C10 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Synonyme Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, propyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Aseptoform P, Bonomold OP, Chemocide PK, Mekkings P, NSC 23515, NSC 8511, Nipagin P, Nipasol, Nipasol M, Nipasol P, Nipazol, Paraben P, Paratexin P, Paseptol, Preserval P, Propagin, Propyl paraben, Propyl Butex, Propyl Chemosept, Propyl p-hydroxybenzoate, Propylparaben, Propylparasept, Pulvis conservans, Solbrol P, Tegasept P, Tegosept P, n-Propyl 4-hydroxybenzoate, n-Propylparaben, p-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoic propyl ester, propyl p-oxybenzoate
Nom IUPAC propyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Propyl Parahydroxybenzoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Poids de la formule 180.0786
Pourcentage de pureté >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.