Learn More
Propyl Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30011182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011182 5 mg 5mg
30137863 10 mg 10mg
30004303 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011182 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8352755MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17685-07-3
Formule moléculaire C9 H16 O7
Poids moléculaire (g/mol) 236.22
Synonyme Propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-propoxyoxy-2-carboxylique acide
SMILES CCCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl beta-D-Glucuronide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16O7/c1-2-3-15-9-6(12)4(10)5(11)7(16-9)8(13)14/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6+,7-,9+/m0/s1
Poids de la formule 236.0896