Learn More
Gallate de propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625762 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625762 500 g Flacon en plastique 500g
10459250 100 g Flacon en plastique 100g
10659843 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10625762 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131585000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-79-9
Formule moléculaire C10H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Numéro MDL MFCD00002196
Clé InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
CID PubChem 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl gallate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 146.0°C to 150.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 0.5% max. (110°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15, 7971
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propyl gallate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.