Learn More
Gallate de propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10659843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10659843 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10459250 100 g Flacon en plastique 100g
10625762 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10659843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131580025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-79-9
Formule moléculaire C10H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Numéro MDL MFCD00002196
Clé InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
CID PubChem 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propyl gallate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 146.0°C to 150.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 0.5% max. (110°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15, 7971
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Propyl gallate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.